Learn More
2-Morpholino-3-pyridinamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10620913
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10620913 10 g Amber Glass Bottle 10g
10445892 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10620913 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC24614EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 51627-47-5
Formula molecolare C9H13N3O
Molecular Weight (g/mol) 179.223
Numero MDL MFCD03001243
InChI Key DHYQHRDXKCKJAN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-morpholinopyridin-3-amine, 2-morpholino-3-pyridinamine, 2-morpholin-4-yl pyridin-3-amine, 2-morpholin-4-yl-3-pyridylamine, 2-morpholin-4-yl-pyridin-3-ylamine, 3-amino-2-morpholinopyridine, 3-pyridinamine,2-4-morpholinyl
PubChem CID 2776573
IUPAC Name 2-morpholin-4-ylpyridin-3-amine
SMILES C1COCCN1C2=C(C=CC=N2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Morpholino-3-pyridinamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 179.22
Percent Purity 97%