Learn More
2-Morpholino-5-nitrobenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10243232
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10243232 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10243232 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RH01290DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Morpholino-5-nitrobenzaldehyde
CAS 30742-62-2
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C11H12N2O4
Numero MDL MFCD00439921
Quantità 1 g
Sinonimo 2-morpholino-5-nitrobenzaldehyde, 2-morpholin-4-yl-5-nitrobenzaldehyde, 2-morpholino-5-nitrobenzenecarbaldehyde, 2-4-morpholinyl-5-nitrobenzaldehyde, 4-2-formyl-4-nitrophenyl morpholine, 2-morpholin-4-yl-5-nitro-benzaldehyde, 3-formyl-4-morpholin-4-yl nitrobenzene, benzaldehyde, 2-4-morpholinyl-5-nitro
InChI Key PCGDWIWUQDHQLK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])C=O
IUPAC Name 2-morpholin-4-yl-5-nitrobenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 236.227
PubChem CID 2794872
Peso formulazione 236.23
Percent Purity 97%