Learn More
2-Morpholino-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10413435
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10413435 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10413435 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC57804DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Morpholino-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
CAS 886851-50-9
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C12H12F3NO2
Numero MDL MFCD09025884
Quantità 1 g
Sinonimo 2-morpholino-5-trifluoromethyl benzaldehyde, 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde,2-4-morpholinyl-5-trifluoromethyl
InChI Key DIQGXZKPOSSQDH-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C1=CC(C=O)=C(C=C1)N1CCOCC1
IUPAC Name 2-morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 259.23
PubChem CID 18525882
Peso formulazione 259.23
Percent Purity 97%