Learn More
2-Morpholino-5-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10347644
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10347644 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10782634 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10347644 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC57801CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 865471-20-1
Formula molecolare C12H12F3NO3
Molecular Weight (g/mol) 275.227
Numero MDL MFCD09025883
InChI Key PRECFTDWCNEEDB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-morpholino-5-trifluoromethyl benzoic acid, 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid,2-4-morpholinyl-5-trifluoromethyl
PubChem CID 24229572
IUPAC Name 2-morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
SMILES C1COCCN1C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Morpholino-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 275.22
Percent Purity 97%