Learn More
2-Morpholinobenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2698674
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
58028-76-5
C11H13NO2
191.23
MFCD00662562
GTTAEWVBVHSDLX-UHFFFAOYSA-N
2-morpholinobenzaldehyde, 2-morpholin-4-yl-benzaldehyde, 2-4-morpholino benzaldehyde, 2-morpholin-4-yl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-4-morpholinyl, morpholinobenzaldehyde, pubchem16276, acmc-1b05v, 2-morpholinobenzenecarbaldehyde, 4-2-formylphenyl morpholine
2737010
2-morpholin-4-ylbenzaldehyde
O=CC1=CC=CC=C1N1CCOCC1
58028-76-5
C11H13NO2
191.23
MFCD00662562
GTTAEWVBVHSDLX-UHFFFAOYSA-N
2-morpholinobenzaldehyde, 2-morpholin-4-yl-benzaldehyde, 2-4-morpholino benzaldehyde, 2-morpholin-4-yl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-4-morpholinyl, morpholinobenzaldehyde, pubchem16276, acmc-1b05v, 2-morpholinobenzenecarbaldehyde, 4-2-formylphenyl morpholine
2737010
2-morpholin-4-ylbenzaldehyde
O=CC1=CC=CC=C1N1CCOCC1
Materiale o nome chimico 2-Morpholinobenzaldehyde
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 191.23
Percent Purity 97%