Learn More
2-Morpholinobenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10019471
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10019471 1 g 1g
10321925 5 g 5g
10374912 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10019471 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW05383DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 58028-76-5
Formula molecolare C11H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 191.23
Numero MDL MFCD00662562
InChI Key GTTAEWVBVHSDLX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-morpholinobenzaldehyde, 2-morpholin-4-yl-benzaldehyde, 2-4-morpholino benzaldehyde, 2-morpholin-4-yl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-4-morpholinyl, morpholinobenzaldehyde, pubchem16276, acmc-1b05v, 2-morpholinobenzenecarbaldehyde, 4-2-formylphenyl morpholine
PubChem CID 2737010
IUPAC Name 2-morpholin-4-ylbenzaldehyde
SMILES O=CC1=CC=CC=C1N1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Morpholinobenzaldehyde
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 191.23
Percent Purity 97%