Learn More
2-Morpholinobenzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10036904
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10036904 5 g 5g
10202932 250 mg 250mg
10477422 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10036904 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC24313DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 204078-48-8
Formula molecolare C11H16N2O
Molecular Weight (g/mol) 192.26
Numero MDL MFCD03086183
InChI Key RNYURNUANACIKS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-morpholinobenzylamine, 2-morpholinophenyl methanamine, 2-morpholin-4-yl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-yl-benzylamine, 2-morpholin-4-yl benzylamine, 2-4-morpholinyl phenyl methanamine, 1-2-morpholin-4-yl phenyl methanamine, 2-morpholin-4-ylphenyl methylamine, 2-morpholino benzylamine, 2-morpholin-4-ylbenzylamine
PubChem CID 2776563
IUPAC Name (2-morpholin-4-ylphenyl)methanamine
SMILES NCC1=CC=CC=C1N1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Morpholinobenzylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 5 g
Peso formulazione 192.26
Percent Purity 95%