Learn More
2-(Morpholinomethyl)benzaldehyde 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10554004
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10554004 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10554004 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC48604CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(morpholinomethyl)benzaldehyde
CAS 736991-21-2
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C12H15NO2
Numero MDL MFCD07782412
Quantità 250 mg
Sinonimo 2-morpholinomethyl benzaldehyde, 2-morpholin-4-ylmethyl benzaldehyde, morpholinomethylbenzaldehyde, 4-2-carboxaldehydebenzyl morpholine, 2-morpholin-4-yl methyl benzaldehyde
InChI Key YPZNTOVVELIJGI-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=CC1=CC=CC=C1CN1CCOCC1
IUPAC Name 2-[(morpholin-4-yl)methyl]benzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 205.26
PubChem CID 18525826
Peso formulazione 205.26