Learn More
[2-(Morpholinomethyl)phenyl]methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10072354
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10072354 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10072354 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC48609DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico [2-(Morpholinomethyl)phenyl]methanol
CAS 91271-63-5
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C12H17NO2
Numero MDL MFCD03211251
Quantità 1 g
Sinonimo 2-morpholinomethyl phenyl methanol, 2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanol, 2-morpholinomethyl-benzylalkohol, o-morpholin-1-yl methyl benzyl alcohol, benzenemethanol, 2-4-morpholinylmethyl, 2-morpholin-4-yl methyl phenyl methanol, 2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methan-1-ol, 2-morpholin-4-yl-methyl-phenyl-methanol hydrochloride, 2-morpholin-4-ylmethyl phenyl methanol saltdata: hcl
InChI Key JOBIKMKNOFLXRQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCN1CC2=CC=CC=C2CO
IUPAC Name [2-(morpholin-4-ylmethyl)phenyl]methanol
Molecular Weight (g/mol) 207.273
PubChem CID 693121
Peso formulazione 207.27
Percent Purity 97%