Learn More
(2-Morpholinophenyl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10563032
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10563032 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10059361 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10563032 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC24309CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 465514-33-4
Formula molecolare C11H15NO2
Molecular Weight (g/mol) 193.25
Numero MDL MFCD03086181
InChI Key MYGVYNRBQSAMIF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-morpholin-4-yl-phenyl methanol, 2-morpholinophenyl methanol, 2-morpholin-4-yl phenyl methanol, 2-morpholin-4-ylphenyl methanol, benzenemethanol,2-4-morpholinyl, 2-morpholinophenylmethanol, 2-morpholin-4-ylphenyl methan-1-ol
PubChem CID 2776562
SMILES OCC1=CC=CC=C1N1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico (2-Morpholinophenyl)methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
IUPAC Name (2-morpholin-4-ylphenyl)methanol
Peso formulazione 193.24
Percent Purity 97%