Learn More
(2-Morpholinopyrid-4-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10568253
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10568253 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10027962 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10568253 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC43113CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Identificatori chimici
CAS 864068-88-2
Formula molecolare C10H15N3O
Molecular Weight (g/mol) 193.25
Numero MDL MFCD08060472
InChI Key NHFVDBCQOZATNT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-morpholinopyrid-4-yl methylamine, 2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-yl methylamine, 4-pyridinemethanamine,2-4-morpholinyl, 1-2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl methanamine, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-yl methanamine, 2-morpholinopyridin-4-yl methanamine, 2-morpholin-4-yl-4-pyridyl methylamine, 4-pyridinemethanamine, 2-4-morpholinyl
PubChem CID 7537568
IUPAC Name (2-morpholin-4-ylpyridin-4-yl)methanamine
SMILES C1COCCN1C2=NC=CC(=C2)CN
Specifica
Materiale o nome chimico (2-Morpholinopyrid-4-yl)methylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 193.25
Percent Purity 97%