Learn More
2-Morpholinopyrimidine-5-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10768245
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10768245 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10400944 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10768245 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC69504CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 842974-69-0
Formula molecolare C9H11N3O2
Molecular Weight (g/mol) 193.206
Numero MDL MFCD06589848
InChI Key XDMVIYFKCVJZHK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-morpholinopyrimidine-5-carbaldehyde, 2-morpholin-4-yl-pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-morpholin-4-yl pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-4-morpholinyl-5-pyrimidinecarbaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde,2-4-morpholinyl, 2-morpholin-4-ylpyrimidine-5-carboaldehyde, 2-morpholin-4-yl pyrimidine-5-carboaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 2-4-morpholinyl
PubChem CID 3160978
IUPAC Name 2-morpholin-4-ylpyrimidine-5-carbaldehyde
SMILES C1COCCN1C2=NC=C(C=N2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Morpholinopyrimidine-5-carbaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 193.2
Percent Purity 97%