Learn More
2-Morpholinopyrimidine-5-carboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10490934
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10490934 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10162834 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10490934 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC69501CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 253315-05-8
Formula molecolare C9H11N3O3
Molecular Weight (g/mol) 209.205
Numero MDL MFCD06589849
InChI Key WMPUFHIOPXMZFI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-morpholinopyrimidine-5-carboxylic acid, 2-morpholin-4-yl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-morpholin-4-yl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-4-morpholinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-4-morpholinyl, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-4-morpholinyl
PubChem CID 3160979
IUPAC Name 2-morpholin-4-ylpyrimidine-5-carboxylic acid
SMILES C1COCCN1C2=NC=C(C=N2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Morpholinopyrimidine-5-carboxylic acid
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 209.2
Percent Purity 95%