Learn More
2-(morpholinosulfonyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10777865
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10777865 1 g Amber Glass Bottle 1g
10152984 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10777865 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC69601DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 87223-34-5
Formula molecolare C11H13NO5S
Molecular Weight (g/mol) 271.287
Numero MDL MFCD09813541
InChI Key YTQKWJNSSYODEV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-morpholinosulfonyl benzoic acid, 2-morpholine-4-sulfonyl benzoic acid, 2-morpholin-4-ylsulfonyl benzoic acid, benzoic acid,2-4-morpholinylsulfonyl, 2-morpholin-4-ylsulphonyl benzoic acid
PubChem CID 13140207
IUPAC Name 2-morpholin-4-ylsulfonylbenzoic acid
SMILES C1COCCN1S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Morpholinosulfonyl)benzoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 271.29
Percent Purity 97%