Learn More
2-(Morpholinosulfonyl)benzylamine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10657864
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10657864 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10235994 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10657864 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC69663CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 918812-18-7
Formula molecolare C11H17ClN2O3S
Molecular Weight (g/mol) 292.778
Numero MDL MFCD09284586
InChI Key RMMDNVBLYNZQFP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-morpholinosulfonyl benzylamine hydrochloride, 1-2-morpholin-4-ylsulfonyl phenyl methanamine hydrochloride, 2-morpholine-4-sulfonyl phenyl methanamine hydrochloride, 1-2-morpholine-4-sulfonyl phenyl methanamine hydrochloride, 2-morpholinosulfonyl phenyl methanamine hydrochloride, 2-morpholinosulfonyl phenyl methanamine hydrochloride salt, 1-2-morpholine-4-sulfonyl phenyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 16320333
IUPAC Name (2-morpholin-4-ylsulfonylphenyl)methanamine;hydrochloride
SMILES C1COCCN1S(=O)(=O)C2=CC=CC=C2CN.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Morpholinosulfonyl)benzylamine hydrochloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 292.79
Percent Purity 97%