Learn More
[2-(Morpholinosulfonyl)phenyl]methanol, ≥97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | [2-(Morpholinosulfonyl)phenyl]methanol |
| CAS | 937796-15-1 |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97+% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula molecolare | C11H15NO4S |
| Numero MDL | MFCD09817562 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 2-morpholinosulfonyl phenyl methanol, 2-morpholine-4-sulfonyl phenyl methanol, 2-4-morpholinylsulfonyl phenyl methanol, 2-morpholinosulfonyl phenyl methanol,97+%, 4-2-hydroxymethyl phenyl sulfonyl morpholine |
| Vedi altri risultati |