Learn More
2-N-BOC-Amino-3-(4-tetrahydropyranyl)propionic acid, 95%
Codice prodotto. 10672803 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10672803 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10672803 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 360485000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 182287-51-0 | C13H23NO5 | 273.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-N-BOC-Amino-3-(4-tetrahydropyranyl)propionic acid
Nota nome 95%
CAS 182287-51-0
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C13H23NO5
Numero MDL MFCD02683139
Quantità 500 mg
Sinonimo 2-n-boc-amino-3-4-tetrahydropyranyl propionic acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-tetrahydro-2h-pyran-4-yl propanoic acid, 2-boc-3-tetrahydropyran-4-yl-dl-alanine, n-tert-butoxycarbonyl-3-oxan-4-ylalanine, 2-tert-butoxycarbonylamino-3-tetrahydro-pyran-4-yl-propionic acid, 2-tert-butoxy carbonyl amino-3-oxan-4-yl propanoic acid, 2-tert-butoxycarbonyl amino-3-oxan-4-yl propanoic acid, 2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino-3-oxan-4-yl propanoic acid, alpha-boc-amino tetrahydropyran-4-propanoic acid
InChI Key NKYZORHKIYSSEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1CCOCC1)C(=O)O
IUPAC Name 2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-(oxan-4-yl)propanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 273.33
PubChem CID 2734406
Peso formulazione 273.33
Percent Purity 95%
Forma fisica Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-N-BOC-Amino-3-(4-tetrahydropyranyl)propionic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.