Learn More
2-N-Butoxyethanol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10385070 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Metal can
Plastic Coated Glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
25L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10385070 2.5 L Plastic Coated Glass bottle 2.50L
10203760 500 mL Plastic Coated Glass bottle 500mL
10002783 25 L Metal can 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10385070 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore B/4900/PB17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
2-N-Butoxyethanol, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-76-2
Formula molecolare C6H14O2
Numero MDL 2884
Specifica
Punto di fusione -70°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 171°C
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Quantità 2.5 L
Peso formulazione 118.18g/mol
Pressione del vapore 0.8 hPa at 20°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Butoxyethanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.