Learn More
2-N-Butoxyethanol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Metal can
Plastic Coated Glass bottle
Descrizione
2-N-Butoxyethanol, Extra Pure, SLR
Specifica
Punto di fusione | -70°C |
Colore | Yellow |
Punti di ebollizione | 171°C |
Imballaggio | Metal can |
Quantità | 25 L |
Peso formulazione | 118.18g/mol |
Pressione del vapore | 0.8 hPa at 20°C |
Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 2-Butoxyethanol
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.