Learn More
2-(N-Fmoc-4-aminobutyl)-1,3-propanediol, TRC
Codice prodotto. 30392105
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30392105 500 mg
30391009 250 mg
30389775 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30392105 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF620000500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 147190-31-6
Formula molecolare C22 H27 N O4
Molecular Weight (g/mol) 369.45
Sinonimo (9H-Fluoren-9-yl)methyl (6-hydroxy-5-(hydroxymethyl)hexyl)carbamate
IUPAC Name 9H-fluoren-9-ylmethyl N-[6-hydroxy-5-(hydroxymethyl)hexyl]carbamate
SMILES OCC(CO)CCCCNC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(N-Fmoc-4-aminobutyl)-1,3-propanediol
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H27NO4/c24-13-16(14-25)7-5-6-12-23-22(26)27-15-21-19-10-3-1-8-17(19)18-9-2-4-11-20(18)21/h1-4,8-11,16,21,24-25H,5-7,12-15H2,(H,23,26)
Peso formulazione 369.194