Learn More
2-n-Hexyldecanoic acid, 97%
Codice prodotto. 11318695
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11318695 100 g 100g
11308695 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11318695 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12238.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 25354-97-6 | C16H32O2 | 256.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25354-97-6
Formula molecolare C16H32O2
Molecular Weight (g/mol) 256.43
Numero MDL MFCD00059651
InChI Key JMOLZNNXZPAGBH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo decanoic acid, 2-hexyl, hexyldecanoic acid, c16 guerbet fatty acid, 2-hexyldecansaeure, 7-pentadecanecarboxylic acid, 2-hexyldecansaeure german, 2-hexyl-decanoic acid, 2-n-hexyldecanoic acid, 2-hexyldecanoicacid, isocarb 16
PubChem CID 32912
IUPAC Name 2-hexyldecanoic acid
SMILES CCCCCCCCC(CCCCCC)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-n-Hexyldecanoic acid
Punto di fusione 10°C
Densità 0.88
Punti di ebollizione 165°C to 168°C (2 mmHg)
Punto d'infiammabilità 174°C (345°F)
Indice di rifrazione 1.446
Quantità 100 g
Beilstein 1777217
Indice di Merck 14,4709
Peso formulazione 256.43
Percent Purity 97%