Learn More
2-n-Hexyloxybenzaldehyde, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11392816
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11392816 10 g 10g
11302826 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11392816 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L08988.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7162-59-6 | Molecular Formula: C13H18O2 | Molecular Weight: 206.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7162-59-6
Formula molecolare C13H18O2
Molecular Weight (g/mol) 206.29
Numero MDL MFCD00014131
InChI Key IFOIDROUJIGQAV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-hexyloxybenzaldehyde, 2-hexyloxy benzaldehyde, 2-n-hexyloxybenzaldehyde, 2-hexyloxybenzaldehyde, hexyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2-hexyloxy, benzaldehyde, o-n-hexyloxy-,
PubChem CID 138951
IUPAC Name 2-hexoxybenzaldehyde
SMILES CCCCCCOC1=CC=CC=C1C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-n-Hexyloxybenzaldehyde
Punti di ebollizione 132°C to 134°C (0.5 mmHg)
Indice di rifrazione 1.52
Quantità 10 g
Beilstein 2258613
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 206.29
Percent Purity 96%