Learn More
2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]-5-chloropyridine, TRC
Codice prodotto. 30335199
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30335199 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30335199 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB5855651G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)amino]-5-chloropyridine
CAS 145100-51-2
Formula molecolare C7H3ClF6N2O4S2
Quantità 1 g
Sinonimo N-(5-Chloro-2-pyridinyl)-1,1,1-trifluoro-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamide, Comins' Reagent, N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)-5-chloro-2-pyridinamine, N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)-5-chloro-2-pyridylamine, N-(5-Chloro-2-pyridyl)triflimide, N-(5-Chloropyridin-2-yl)-1,1,1-trifluoro-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamide, NSC 683533
InChI Formula InChI=1S/C7H3ClF6N2O4S2/c8-4-1-2-5(15-3-4)16(21(17,18)6(9,10)11)22(19,20)7(12,13)14/h1-3H
SMILES FC(F)(F)S(=O)(=O)N(c1ccc(Cl)cn1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC Name N-(5-chloropyridin-2-yl)-1,1,1-trifluoro-N-(trifluoromethylsulfonyl)methanesulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 392.68
Peso formulazione 391.9127