Learn More
2-[(N,N-Dibenzylamino)methyl]cyclohexanone Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-[(N,N-Dibenzylamino)methyl]cyclohexanone, Hydrochloride |
| CAS | 102596-84-9 |
| Formula molecolare | C21 H25 N O . Cl H |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C21H25NO.ClH/c23-21-14-8-7-13-20(21)17-22(15-18-9-3-1-4-10-18)16-19-11-5-2-6-12-19;/h1-6,9-12,20H,7-8,13-17H2;1H |
| SMILES | Cl.O=C1CCCCC1CN(Cc2ccccc2)Cc3ccccc3 |
| IUPAC Name | 2-[(dibenzylamino)methyl]cyclohexan-1-one;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 343.89 |
| Peso formulazione | 343.1703 |