Learn More
2-[(N,N-Dibenzylamino)methyl]cyclohexanone Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30358713
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30358713 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30358713 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD416960100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-[(N,N-Dibenzylamino)methyl]cyclohexanone, Hydrochloride
CAS 102596-84-9
Formula molecolare C21 H25 N O . Cl H
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H25NO.ClH/c23-21-14-8-7-13-20(21)17-22(15-18-9-3-1-4-10-18)16-19-11-5-2-6-12-19;/h1-6,9-12,20H,7-8,13-17H2;1H
SMILES Cl.O=C1CCCCC1CN(Cc2ccccc2)Cc3ccccc3
IUPAC Name 2-[(dibenzylamino)methyl]cyclohexan-1-one;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 343.89
Peso formulazione 343.1703