Learn More
2-n-Octylthiophene, 98%
Codice prodotto. 11480274
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11480274 25 g 25g
11470274 5 g 5g
11319569 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11480274 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13672.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 880-36-4 | C12H20S | 196.352 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 880-36-4
Formula molecolare C12H20S
Molecular Weight (g/mol) 196.352
Numero MDL MFCD00041015
InChI Key GIFWAJGKWIDXMY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-n-octylthiophene, thiophene, 2-octyl, octylthiophene, acmc-209qqw
PubChem CID 70153
IUPAC Name 2-octylthiophene
SMILES CCCCCCCCC1=CC=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-n-Octylthiophene
Densità 0.921
Punti di ebollizione 127°C to 129°C (12 mmHg)
Punto d'infiammabilità >100°C (212°F)
Indice di rifrazione 1.492
Quantità 25 g
Beilstein 114488
Peso formulazione 196.36
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid