Learn More
2-n-Propyl-1-heptanol, 98%
Codice prodotto. 11439520
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11439520 1 g 1g
11449520 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11439520 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50340.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10042-59-8 | C10H22O | 158.285 g/mol
2-n-Propyl-1-heptanol is used as a starting material for the production of plasticizers for PVC, e.g. Palatinol™ 10-P.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-n-Propyl-1-heptanol is used as a starting material for the production of plasticizers for PVC, e.g. Palatinol™ 10-P.
Solubility
Insoluble in water. Miscible with most common organic solvents.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10042-59-8
Formula molecolare C10H22O
Molecular Weight (g/mol) 158.285
Numero MDL MFCD00046768
InChI Key YLQLIQIAXYRMDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-propyl-1-heptanol, 1-heptanol, 2-propyl, 2-propylheptanol, 2-n-propyl-1-heptanol, 2-propylheptyl alcohol, 2-propyl heptanol, 2-propyl-heptan-1-ol, acmc-20ann4, 2-propyl-1-heptanol #, dsstox_cid_9302
PubChem CID 24847
IUPAC Name 2-propylheptan-1-ol
SMILES CCCCCC(CCC)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-n-Propyl-1-heptanol
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Miscible with most common organic solvents.
Peso formulazione 158.28
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-n-Propyl-1-heptanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-n-Propyl-1-heptanol