missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 2-n-Propylheptanoic acid, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H57414.03

Dettagli aggiuntivi : CAS : 31080-39-4 Peso : 0.00100kg

Quantità 1g

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15443888

  • 153.00€ / 1g


In stock, pronto per la spedizione: 3
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

Specifica

Identificatori chimici

31080-39-4
172.27
RXGPYPPCEXISOV-UHFFFAOYNA-N
35728
CCCCCC(CCC)C(O)=O
C10H20O2
MFCD01723758
2-propylheptanic acid, 4-nonanecarboxylic acid, heptanoic acid,2-propyl, heptanoic acid, 2-propyl, 2-propylheptansaeure german, 2-n-propylheptanoic acid, 2-n-propyl-1-heptanoic acid, 2-propylheptansaeure, 2-02-00-00313 beilstein handbook reference
2-propylheptanoic acid

Specifica

2-n-Propylheptanoic acid
1g
C10H20O2
2-propylheptanic acid, 4-nonanecarboxylic acid, heptanoic acid,2-propyl, heptanoic acid, 2-propyl, 2-propylheptansaeure german, 2-n-propylheptanoic acid, 2-n-propyl-1-heptanoic acid, 2-propylheptansaeure, 2-02-00-00313 beilstein handbook reference
CCCCCC(CCC)C(O)=O
172.27
172.27
97%
Colorless to Yellow
31080-39-4
MFCD01723758
RXGPYPPCEXISOV-UHFFFAOYNA-N
2-propylheptanoic acid
35728
Liquid
Videos
SDS Documenti
Certificati