Learn More
2-(Naphthalen-1-yl)acetonitrile, TRC
Codice prodotto. 30470609
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30470609 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30470609 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN37763525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (Naphthalen-1-yl)acetonitrile (1-Naphthylacetonitrile)
CAS 132-75-2
Formula molecolare C12 H9 N
Quantità 25 g
Sinonimo (Naphthalen-1-yl)acetonitrile, Naphazoline Nitrate Imp. C (EP), Naphazoline Hydrochloride Imp. C (EP), 1-Naphthylacetonitrile
InChI Formula InChI=1S/C12H9N/c13-9-8-11-6-3-5-10-4-1-2-7-12(10)11/h1-7H,8H2
SMILES N#CCc1cccc2ccccc12
IUPAC Name 2-naphthalen-1-ylacetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 167.21
Peso formulazione 167.0735