Learn More
2-Naphthalen-2-yl-piperazine, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10812231
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 10812231
Marca: Thermo Scientific Maybridge MAY00168DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico 2-naphthalen-2-yl-piperazine
CAS 904816-32-6
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C14H16N2
Numero MDL MFCD05864679
Quantità 1 g
Sinonimo 2-naphthalen-2-yl-piperazine, 2-naphthalen-2-yl piperazine, 2-2-naphthyl piperazine, 2-naphth-2-yl piperazine, acmc-20a0jo, 2-phthalen-2-yl-piperazine
InChI Key DNMNNHMPDTUAFG-UHFFFAOYNA-N
SMILES C1CNC(CN1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
IUPAC Name 2-naphthalen-2-ylpiperazine
Molecular Weight (g/mol) 212.30
PubChem CID 2771839
Peso formulazione 212.29
Percent Purity 95%