Learn More
2-Naphthaleneboronic acid, 97%
Codice prodotto. 11491167
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11491167 1 g 1g
11401177 5 g 5g
11411177 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11491167 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24157.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 32316-92-0 | C10H9BO2 | 171.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32316-92-0
Formula molecolare C10H9BO2
Molecular Weight (g/mol) 171.99
Numero MDL MFCD00236051
InChI Key KPTRDYONBVUWPD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-naphthaleneboronic acid, 2-naphthylboronic acid, naphthalene-2-boronic acid, 2-naphthalene boronic acid, 2-naphthaleneylboronic acid, naphthalenyl-2-boronic acid, 2-naphtahaleneboronic acid, beta-naphthylboronic acid, naphthalen-2-boronic acid, naphthalen-2-yl-boranediol
PubChem CID 2734375
SMILES OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Naphthaleneboronic acid
Punto di fusione ∼267°C
Quantità 1 g
Beilstein 2936449
IUPAC Name naphthalen-2-ylboronic acid
Peso formulazione 171.99
Percent Purity 97%