Learn More
2-Naphthaleneboronic acid, 97+%
Codice prodotto. 10130322 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10130322 1 g Bottiglia in vetro 1g
10704014 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10130322 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 359620010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 32316-92-0 | C10H9BO2 | 171.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32316-92-0
Formula molecolare C10H9BO2
Molecular Weight (g/mol) 171.99
Numero MDL MFCD00236051
InChI Key KPTRDYONBVUWPD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-naphthaleneboronic acid, 2-naphthylboronic acid, naphthalene-2-boronic acid, 2-naphthalene boronic acid, 2-naphthaleneylboronic acid, naphthalenyl-2-boronic acid, 2-naphtahaleneboronic acid, beta-naphthylboronic acid, naphthalen-2-boronic acid, naphthalen-2-yl-boranediol
PubChem CID 2734375
IUPAC Name naphthalen-2-ylboronic acid
SMILES OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Naphthaleneboronic acid
CAS min. % 97.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 269.0°C to 275.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Peso formulazione 171.99
Percent Purity 97+%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Naphthaleneboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.