Learn More
2-Naphthalenemethanol, 98%
Codice prodotto. 10724743 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10724743
Marca: Thermo Scientific Acros 351150010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1592-38-7 | C11H10O | 158.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1592-38-7
Formula molecolare C11H10O
Molecular Weight (g/mol) 158.2
Numero MDL MFCD00004124
InChI Key MFGWMAAZYZSWMY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-naphthalenemethanol, 2-naphthylmethanol, 2-hydroxymethylnaphthalene, 2-naphthalene methanol, 2-naphthyl methanol, naphthalen-2-yl-methanol, naphthalen-2-yl methanol, 2-naphthylmethan-1-ol, 2-naphthylcarbinol, 2na
PubChem CID 74128
ChEBI CHEBI:27615
IUPAC Name naphthalen-2-ylmethanol
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Naphthalenemethanol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 79°C to 83°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C10H7CH2OH
Quantità 1 g
Peso formulazione 158.2
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder