Learn More
2-Naphthalenesulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 10456810 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
10456810 25 g Bottiglia in vetro 25g
10103690 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10456810 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 158440250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 93-11-8 | C10H7ClO2S | 226.67 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 93-11-8
Formula molecolare C10H7ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 226.67
Numero MDL MFCD00004087
InChI Key OPECTNGATDYLSS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-naphthalenesulfonyl chloride, 2-naphthylsulfonyl chloride, beta-naphthalenesulfonyl chloride, naphthalene-2-sulfonic acid chloride, .beta.-naphthalenesulfochloride, naphthalene-2-sulphonyl chloride, 2-naphthalenesulfonylchloride, 2-naphthalenylsulfonyl chloride, 2-naphthalene sulfonyl chloride, .beta.-naphthalenesulfonyl chloride
PubChem CID 7125
IUPAC Name naphthalene-2-sulfonyl chloride
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Naphthalenesulfonyl chloride
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 74°C to 78°C
Colore Yellow to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C10H7SO2Cl
Quantità 25 g
Beilstein 11, 173
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 226.68
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Naphthalenesulfonyl chloride
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sostanza che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili Categoria 3
Hazard Statement
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.