Learn More
2-Naphthoic acid, 98+%
Codice prodotto. 11381827
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11381827 25 g 25g
11371827 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11381827 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L05102.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 93-09-4 | C11H8O2 | 172.183 g/mol
2-Naphthoic acid is an unprotected acid undergoes lithiation, e.g. with s-BuLi, by stereospecific 1,4-addition, providing a facile route to 1,2,2-trisubstituted 1,2-dihydronaphthalenes. It is also used as an intermediate in organic synthesis. The fluorescence spectra and electronic absorption of 2-naphthoic acid was studied.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Naphthoic acid is an unprotected acid undergoes lithiation, e.g. with s-BuLi, by stereospecific 1,4-addition, providing a facile route to 1,2,2-trisubstituted 1,2-dihydronaphthalenes. It is also used as an intermediate in organic synthesis. The fluorescence spectra and electronic absorption of 2-naphthoic acid was studied.
Solubility
Soluble in alcohol, diethyl ether, methanol, and ethyl acetate (20 mg/ml). Insoluble in water.
Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 93-09-4
Formula molecolare C11H8O2
Molecular Weight (g/mol) 172.183
Numero MDL MFCD00004101
InChI Key UOBYKYZJUGYBDK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-naphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, isonaphthoic acid, 2-carboxynaphthalene, 2-maythic acid, beta-naphthoic acid, ne-2-carboxylic acid, unii-qlg01v0w2l, naphthalene-beta-carboxylic acid, .beta.-naphthoic acid
PubChem CID 7123
ChEBI CHEBI:36106
IUPAC Name naphthalene-2-carboxylic acid
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Naphthoic acid
Punto di fusione 182°C to 186°C
Densità 1.08
Punto d'infiammabilità 205°C (401°F)
Quantità 25 g
Beilstein 972039
Indice di Merck 14,6382
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol,diethyl ether,methanol,and ethyl acetate (20mg/ml). Insoluble in water.
Peso formulazione 172.18
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Naphthoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Naphthalenecarboxylic acid