Learn More
2-Naphthoic acid, 99%
Codice prodotto. 15700829 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15700829 100 g Bottiglia in vetro 100g
10347500 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15700829 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 177321000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 93-09-4 | C11H8O2 | 172.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 93-09-4
Formula molecolare C11H8O2
Molecular Weight (g/mol) 172.18
Numero MDL MFCD00004101
InChI Key UOBYKYZJUGYBDK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-naphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, isonaphthoic acid, 2-carboxynaphthalene, 2-maythic acid, beta-naphthoic acid, ne-2-carboxylic acid, unii-qlg01v0w2l, naphthalene-beta-carboxylic acid, .beta.-naphthoic acid
PubChem CID 7123
ChEBI CHEBI:36106
IUPAC Name naphthalene-2-carboxylic acid
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Naphthoic acid
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 183°C to 187°C
Colore White to Beige
Densità 205g/mL
Punti di ebollizione >300°C
Punto d'infiammabilità 205°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C10H7CO2H
Quantità 100 g
Beilstein 09, 656
Indice di Merck 15, 6467
Informazioni di solubilità Solubility in water: <0.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 172.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder