Learn More
2-Naphthol, 98%
Codice prodotto. 13438388 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13438388 5 kg Plastic drum 5kg
10338603 250 g Plastic bottle 250g
10397470 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 13438388 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 156970050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 135-19-3 | C10H8O | 144.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 135-19-3
Formula molecolare C10H8O
Molecular Weight (g/mol) 144.17
Numero MDL MFCD00004067
InChI Key JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-naphthol, 2-naphthalenol, beta-naphthol, 2-hydroxynaphthalene, betanaphthol, isonaphthol, developer bn, naphthol b, azogen developer a, beta-napthol
PubChem CID 8663
ChEBI CHEBI:10432
IUPAC Name naphthalen-2-ol
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Naphthol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 120.0°C to 124.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 285.0°C to 286.0°C
Punto d'infiammabilità 153°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare C10H7OH
Quantità 5 kg
Beilstein 06,627
Indice di Merck 15,6469
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: 1 g/80mL boiling water, 1 g/0.8mL alcohol, 1 g/17mL chloroform, 1 g/1.3mL ether, soluble in ethanol, ether, chloroform, glycerol
Peso formulazione 144.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Naphthol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.