Learn More
2-Naphthol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10528630 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Plastic powder jar
Dimensione della confezione:
500g
Codice prodotto. 10528630
Marca: Fisher Chemical N/0400/53
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 135-19-3
Punto di fusione 120°C
Colore Beige
pH 5.7
Punti di ebollizione 285°C
Imballaggio Plastic powder jar
Formula molecolare C10H8O
Numero MDL 4067
Quantità 500 g
Sinonimo 2-naphthol, 2-naphthalenol, beta-naphthol, 2-hydroxynaphthalene, betanaphthol, isonaphthol, developer bn, naphthol b, azogen developer a, beta-napthol
InChI Key JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)O
IUPAC Name naphthalen-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 144.173
PubChem CID 8663
ChEBI CHEBI:10432
Peso formulazione 144.17g/mol
Forma fisica Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Naphthol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.