Learn More
2-Naphthyl trifluoromethanesulfonate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15451648
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15451648 250 mg 250mg
15431648 1 g 1g
15441648 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15451648 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55417.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3857-83-8
Formula molecolare C11H7F3O3S
Molecular Weight (g/mol) 276.229
Numero MDL MFCD00192341
InChI Key MDWRQYBWVTXIIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-naphthyl trifluoromethanesulfonate, 2-naphthyl triflate, 2-naphthyltrifluoromethanesulfonate, 2-naphthyltriflate, acmc-1aigh, trifluoromethanesulfonic acid 2-naphthyl ester, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, 2-naphthalenyl ester, methanesulfonic acid,1,1,1-trifluoro-, 2-naphthalenyl ester
PubChem CID 4546341
IUPAC Name naphthalen-2-yl trifluoromethanesulfonate
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Naphthyl trifluoromethanesulfonate
Punto di fusione 30°C to 32°C
Colore Orange to White
Punto d'infiammabilità 113°C (235°F)
Quantità 250 mg
Numero UN UN3261
Peso formulazione 276.23
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid