Learn More
2-Naphthylacetic acid, 99%
Codice prodotto. 10361094 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10361094 100 g Bottiglia in vetro 100g
10346960 5 g Bottiglia in vetro 5g
10143320 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10361094 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 128221000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 581-96-4 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 581-96-4
Formula molecolare C12H10O2
Molecular Weight (g/mol) 186.21
Numero MDL MFCD00004126
InChI Key VIBOGIYPPWLDTI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-naphthylacetic acid, 2-naphthaleneacetic acid, 2-naphthalen-2-yl acetic acid, betoxan, 2-2-naphthyl acetic acid, beta-naphthylacetic acid, beta-naphthaleneacetic acid, beta-naphthaleneacetate, naphthalen-2-ylacetic acid, .beta.-naphthaleneacetic acid
PubChem CID 11393
ChEBI CHEBI:37837
IUPAC Name 2-naphthalen-2-ylacetic acid
SMILES OC(=O)CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Naphthylacetic acid
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 141.0°C to 143.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C10H7CH2CO2H
Quantità 100 g
Beilstein 09, 667
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 186.21
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Naphthylacetic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.