Learn More
2-Naphthylacetic Acid, TRC
Codice prodotto. 30468552
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30468552 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30468552 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN3684905G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Naphthyl acetic acid
CAS 581-96-4
Formula molecolare C12 H10 O2
Quantità 5 g
Sinonimo 2-(2-Naphthyl)acetic acid, 2-NAA, 2-Naphthalen-2-ylacetic acid, 2-Naphthylacetic acid, Betoxan, NSC 301, Naphthalen-2-ylacetic acid, β-Naphthaleneacetate, β-Naphthaleneacetic acid, β-Naphthylacetic acid
InChI Formula InChI=1S/C12H10O2/c13-12(14)8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-7H,8H2,(H,13,14)
SMILES OC(=O)Cc1ccc2ccccc2c1
IUPAC Name 2-naphthalen-2-ylacetic acid
Molecular Weight (g/mol) 186.21
Peso formulazione 186.0681