Learn More
2-Naphthylamine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Aminonaphthalene |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 2.5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H9N/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,11H2 |
| Peso formulazione | 143.0735 |
| Percent Purity | >95% |