Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Adattatore con 2 bocchette
Codice prodotto. 10231411
Cambia vista
Click to view available options
Giunto rastremato standard:
NS 14/23, NS 14/23
NS 19/26, NS 19/26
NS 24/29, NS 24/29
NS 29/32 Vertical Socket, 29/32 NS Oblique Socket
NS 29/32 Vertical Socket, 29/32 NS Oblique Socket, Multiple Adapter
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Giunto rastremato standard Dimensione della confezione
10231411 NS 29/32 Vertical Socket, 29/32 NS Oblique Socket, Multiple Adapter Pezzo
10221501 NS 14/23, NS 14/23 Pezzo
11846134 NS 19/26, NS 19/26 Pezzo
10719221 NS 24/29, NS 24/29 Pezzo
10444251 NS 29/32 Vertical Socket, 29/32 NS Oblique Socket Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10231411 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 05005444
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.00€
    34.40€ / pezzi 1
    Risparmia 8.60€
    20% Sconto
Spedizione stimata: 28-10-2026
2-Neck Adapter made of DURAN™ tubing.
  • Chemical resistance
  • High temperature resistance
Specifications
Tipo 2-neck Adapter
Materiale Duran Glass
Giunto rastremato standard NS 29/32 Vertical Socket, 29/32 NS Oblique Socket, Multiple Adapter