Learn More
2-Nitro-1-propanol, 97%
Codice prodotto. 11310508
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11310508 25 g 25g
11300508 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11310508 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043843.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2902-96-7 | C3H7NO3 | 105.09 g/mol
2-Nitro-1-propanol is used in improved synthesis of 2,2,2-trinitroethyl ethers, inhibits methane production during in vitro ruminal fermentation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2902-96-7
Formula molecolare C3H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 105.09
Numero MDL MFCD00007398
InChI Key PCNWBUOSTLGPMI-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2-nitro-1-propanol, 2-nitropropanol, 1-propanol, 2-nitro, 2-nitropropanol-1, ccris 5045, 2-nitro-propan-1-ol, acmc-20anp9, 1-hydroxy-2-nitropropane, 1-propanol, 2-nitro-8ci
PubChem CID 92187
IUPAC Name 2-nitropropan-1-ol
SMILES CC(CO)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitro-1-propanol
Densità 1.185 g/mL
Punti di ebollizione 73°C (1 mmHg)
Punto d'infiammabilità 100°C (212°F)
Indice di rifrazione 1.439
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 105.09
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid