Learn More
2-Nitro-2-methyl-1,3-propanediol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10102781 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10102781 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10102781 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 134800050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 77-49-6 | Molecular Formula: C4H9NO4 | Molecular Weight: 135.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 77-49-6
Formula molecolare C4H9NO4
Molecular Weight (g/mol) 135.12
Numero MDL MFCD00024812
InChI Key LOTYADDQWWVBDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-methyl-2-nitro-1,3-propanediol, nmpd, 2-nitro-2-methyl-1,3-propanediol, nitroisobutylglycol, 1,3-propanediol, 2-methyl-2-nitro, 2-methyl-2-nitropropanediol, 1,1-dimethylol-1-nitroethane, caswell no. 573n, epa pesticide chemical code 573900, acmc-1basy
PubChem CID 6480
IUPAC Name 2-methyl-2-nitropropane-1,3-diol
SMILES CC(CO)(CO)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitro-2-methyl-1, 3-propanediol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 147°C to 149°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: 80g/100mL (20 c)
Peso formulazione 135.12
Percent Purity 99%