Learn More
2-Nitro-4,5-methylenedioxybenzaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30468824
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30468824 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30468824 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN496600500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitro-4,5-methylenedioxybenzaldehyde
CAS 712-97-0
Formula molecolare C8 H5 N O5
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H5NO5/c10-3-5-1-7-8(14-4-13-7)2-6(5)9(11)12/h1-3H,4H2
SMILES [O-][N+](=O)c1cc2OCOc2cc1C=O
IUPAC Name 6-nitro-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 195.13
Peso formulazione 195.0168