Learn More
2-Nitro-4,5-methylenedioxybenzaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30483938
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
Dimensione della confezione:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30483938 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30483938 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN4966002G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitro-4,5-methylenedioxybenzaldehyde
CAS 712-97-0
Formula molecolare C8 H5 N O5
Quantità 2 g
InChI Formula InChI=1S/C8H5NO5/c10-3-5-1-7-8(14-4-13-7)2-6(5)9(11)12/h1-3H,4H2
SMILES [O-][N+](=O)c1cc2OCOc2cc1C=O
IUPAC Name 6-nitro-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 195.13
Peso formulazione 195.0168