Learn More
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10495332
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10495332 1 g Amber Glass Bottle 1g
10356814 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10495332 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00377DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 2267-23-4
Formula molecolare C7H5F3N2O3
Molecular Weight (g/mol) 222.12
Numero MDL MFCD00042326
InChI Key YCGFVAPIBALHRT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-nitro-4-trifluoromethoxy aniline, 2-amino-5-trifluoromethoxy nitrobenzene, benzenamine, 2-nitro-4-trifluoromethoxy, 1-amino-2-nitro-4-trifluoromethoxy benzene, 2-nitro-4-trifluoromethoxy phenylamine, 4-amino-3-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, pubchem8514, acmc-1cnwp, ksc496g9b, 2-nitro4-trifluoromethoxyaniline
PubChem CID 2775772
IUPAC Name 2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
SMILES NC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 222.12
Percent Purity 95%