Learn More
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid, 98%
Codice prodotto. 11340428
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
0.50g
10g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11340428 10 g 10g
11440610 0.5 g 0.50g
11330428 2 g 2g
11320428 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11340428 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043787.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 320-94-5 | C8H4F3NO4 | 235.118 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 320-94-5
Formula molecolare C8H4F3NO4
Molecular Weight (g/mol) 235.118
Numero MDL MFCD00007142
InChI Key MYSAXQPTXWKDPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-nitro-4-trifluoromethyl benzoic acid, 2-nitro-4-trifluoromethylbenzoic acid, ntfa, 4-trifluoromethyl-2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-nitro-4-trifluoromethyl, unii-k9m35sv4p3, 2-nitro-4-trifluoromethyl-benzoic acid, pubchem4539, acmc-1ahai, 2ntf-boa
PubChem CID 642096
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitro-4- (trifluoromethyl)benzoic acid
Quantità 10 g
Peso formulazione 235.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder