Learn More
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15770859 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15770859 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15770859 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 348110010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS 320-94-5
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 137.0°C to 140.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C8H4F3NO4
Quantità 1 g
Sinonimo 2-nitro-4-trifluoromethyl benzoic acid, 2-nitro-4-trifluoromethylbenzoic acid, ntfa, 4-trifluoromethyl-2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-nitro-4-trifluoromethyl, unii-k9m35sv4p3, 2-nitro-4-trifluoromethyl-benzoic acid, pubchem4539, acmc-1ahai, 2ntf-boa
InChI Key MYSAXQPTXWKDPQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Molecular Weight (g/mol) 235.11
PubChem CID 642096
Peso formulazione 235.11
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder